L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat

Lieferant: Molekula

41915465-1KG 41915465-100G
MOLE41915465-1KGEA 0 EUR
MOLE41915465-1KG MOLE41915465-100G
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR