3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd

Lieferant: Molekula

42154644-100G
MOLE42154644-100GEA 0 EUR
MOLE42154644-100G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Dichte: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR