Safranin O
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2
42186946-25G
MOLE42186946-25GEA
122
EUR
MOLE42186946-25G
Safranin O
Safranin O
Formel:
C₂₀H₁₉ClN₄ Molecular Weight: 350.85 g/mol Dichte: 1.447 g/cm³ (22 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011759 CAS-Nummer: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |