α-Brom-p-toluonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril

42305814-5G
MOLE42305814-5GEA 0 EUR
MOLE42305814-5G
α-Brom-p-toluonitril
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR