3-Bromanisol

Lieferant: Molekula

42501045-100G
MOLE42501045-100GEA 0 EUR
MOLE42501045-100G
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR