N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Stearyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(octadecyl)ammonio]propane-1-sulphonate, Stearyl sulphobetaine, Octadecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(stearyl)ammonio]propane-1-sulphonate
42559860-25G
MOLE42559860-25GEA
0
EUR
MOLE42559860-25G
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-18, SB-18)
Formel:
C₂₃H₄₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043218 CAS-Nummer: 13177-41-8 EINECS: 236-124-9 |