Orange G
Lieferant: Molekula
Synonyme: Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230
42617597-25G
MOLE42617597-25GEA 101 EUR
MOLE42617597-25G
Orange G
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 452,38 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C
Dichte: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6