2,5-Dihydroxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Gentisinsäure
42641018-100G
MOLE42641018-100GEA 122 EUR
MOLE42641018-100G
2,5-Dihydroxybenzoesäure
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409