4-Nitro-o-phenylendiamin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
42675126
MOLE42675126EA 0 EUR
MOLE42675126
4-Nitro-o-phenylendiamin
4-Nitro-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 197…202 °C
MDL: MFCD00007724
CAS-Nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720