DL-Cystein
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-DL-Cys-OH, (±)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, (±)-Cystein
42875416
MOLE42875416EA 139 EUR
MOLE42875416
DL-Cystein
DL-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Molecular Weight: 121,16 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004881
CAS-Nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850