(S)-(+)-1,2-Propandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-1,2-Dihydroxypropan, (S)-(+)-1,2-Propylenglykol, (S)-(+)-1,2-Propylenglycol
43121408-1G
MOLE43121408-1GEA 89.7 EUR
MOLE43121408-1G
(S)-(+)-1,2-Propandiol
(S)-(+)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004539
CAS-Nummer: 4254-15-3