3-Brombenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
43306287-100G
MOLE43306287-100GEA 0 EUR
MOLE43306287-100G
3-Brombenzaldehyd
3-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Dichte: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9