Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
43504617-25MG
MOLE43504617-25MGEA 0 EUR
MOLE43504617-25MG
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8