FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
43825432-1G
MOLE43825432-1GEA
0
EUR
MOLE43825432-1G
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel:
C₂₁H₁₁NO₅S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005063 CAS-Nummer: 3326-32-7 EINECS: 222-042-0 |