DL-Lithiumlactat
Lieferant: Molekula
43935171-100G
MOLE43935171-100GEA 0 EUR
MOLE43935171-100G
DL-Lithiumlactat
DL-Lithiumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COOLi
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065399
CAS-Nummer: 867-55-0
EINECS: 212-761-8