6-Methylindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-1H-indole
43956247-250MG
MOLE43956247-250MGEA 0 EUR
MOLE43956247-250MG
6-Methylindol
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,