2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin
44036154-100G
MOLE44036154-100GEA
86
EUR
MOLE44036154-100G
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
2-Thiouracil
Formel:
C₄H₄N₂OS Molecular Weight: 128,15 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C |
MDL:
MFCD00006039 CAS-Nummer: 141-90-2 EINECS: 205-508-8 Merck Index: 12,09504 |