D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Melitose Pentahydrat, Melitriose Pentahydrat, Gossypose Pentahydrat
44163104-25G
MOLE44163104-25GEA 0 EUR
MOLE44163104-25G
D(+)-Raffinose Pentahydrat
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Molecular Weight: 594,52 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071590
CAS-Nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279