m-Toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Methylbenzoesäurenitril, 3-Methylbenzonitril, m-Methylbenzonitril
44329754-100G
MOLE44329754-100GEA 0 EUR
MOLE44329754-100G
m-Toluonitril
m-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,5 °C
Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001808
CAS-Nummer: 620-22-4
EINECS: 210-631-5