(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
44432850-25G
MOLE44432850-25GEA 0 EUR
MOLE44432850-25G
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Formel: C₂₀H₁₈O₈
Molecular Weight: 386.36 g/mol
MDL: MFCD00064440
CAS-Nummer: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7