ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: α-Brom-3,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 3,4-Dichlorphenacylbromid, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
44437650-5G
MOLE44437650-5GEA 68.7 EUR
MOLE44437650-5G
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Molecular Weight: 267.94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051581
CAS-Nummer: 2632-10-2