2-Nitro-m-anissäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid

44594330-5G
MOLE44594330-5GEA 0 EUR
MOLE44594330-5G
2-Nitro-m-anissäure
2-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007143
CAS-Nummer: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR