DL-Alanin
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-DL-Ala-OH, (±)-2-Aminopropansäure, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanin, α-Alanin, (±)-2-Aminopropionsäure, DL-α-Alanin
44733272-1KG
MOLE44733272-1KGEA 121 EUR
MOLE44733272-1KG
DL-Alanin
DL-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064408
CAS-Nummer: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203