1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
44958889-100G
MOLE44958889-100GEA
847
EUR
MOLE44958889-100G
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₉H₁₉NaO₃S Molecular Weight: 230,30 g/mol |
MDL:
MFCD00025010 CAS-Nummer: 35192-74-6 |