Phenolrot Natriumsalz

Lieferant: Molekula

Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich

45234408-25G
MOLE45234408-25GEA 71.6 EUR
MOLE45234408-25G
Phenolrot Natriumsalz
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molecular Weight: 376,35 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR