α,2-Dibromtoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylbromid
45245256-25G
MOLE45245256-25GEA 110 EUR
MOLE45245256-25G
α,2-Dibromtoluol
α,2-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2293
ADR: 3,III