4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
45290091-25G
MOLE45290091-25GEA
0
EUR
MOLE45290091-25G
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 174,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012945 CAS-Nummer: 19501-58-7 EINECS: 243-115-3 |