4-Iodanilin

Lieferant: Molekula
Achtung

45378638-100G
MOLE45378638-100GEA 0 EUR
MOLE45378638-100G
4-Iodanilin
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR