4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: γ-Chlor-4-fluorbutyrophenon, ω-Chlor-4-fluorbutyrophenon
45444541-100G
MOLE45444541-100GEA 0 EUR
MOLE45444541-100G
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₀ClFO
Molecular Weight: 200,64 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2267 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001007
CAS-Nummer: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3