Brillantkresylblau
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1), Brillantkresylblau Zinkchlorid-Doppelsalz, Kresylblau
45545810
MOLE45545810EA 0 EUR
MOLE45545810
Brillantkresylblau
Brillantkresylblau
Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 279-675-0