Tetraoctylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tetra-n-octylammonium bromide
45634299-25G
MOLE45634299-25GEA
68.2
EUR
MOLE45634299-25G
Tetraoctylammoniumbromid
Tetraoctylammoniumbromid
Formel:
C₃₂H₆₈BrN Molecular Weight: 546,8 g/mol Schmelzpunkt: ~ 96 °C Flammpunkt: 100 °C |
MDL:
MFCD00011863 CAS-Nummer: 14866-33-2 EINECS: 238-936-9 |