(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
45777293-5G
MOLE45777293-5GEA 71.6 EUR
MOLE45777293-5G
(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol
(R)-(-)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,1 g/mol
MDL: MFCD00064321
CAS-Nummer: 68832-13-3