D(-)-Luciferin
Lieferant: Molekula
Synonyme: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
45944318-25MG
MOLE45944318-25MGEA 0 EUR
MOLE45944318-25MG
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Molecular Weight: 280,3228 g/mol
MDL: MFCD00042929
CAS-Nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3