Natriummethansulfonat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Methansulfonsäure Natriumsalz

46062797-100G
MOLE46062797-100GEA 409 EUR
MOLE46062797-100G
Natriummethansulfonat
Natriummethansulfonat
Formel: CH₃NaO₃S
Molecular Weight: 118,09 g/mol
MDL: MFCD00064389
CAS-Nummer: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR