Thiophen-3-acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Thiophen-3-yl)acetonitrile, 3-Thiopheneacetonitrile
46123285-25G
MOLE46123285-25GEA 0 EUR
MOLE46123285-25G
Thiophen-3-acetonitril
Thiophen-3-acetonitril
Formel: C₆H₅NS
Molecular Weight: 123,18 g/mol
MDL: MFCD00005471
CAS-Nummer: 13781-53-8
EINECS: 237-433-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III