tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Magnesiumcitrat tribasisch Nonahydrat, di-Citronensäure Trimagnesiumsalz Nonahydrat

46152709-500G
MOLE46152709-500GEA 273 EUR
MOLE46152709-500G
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
Formel: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·9H₂O
Molecular Weight: 613,26 g/mol
MDL: MFCD00036422
CAS-Nummer: 153531-96-5
EINECS: 222-093-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR