Bromkresolpurpur

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

46156907-25G
MOLE46156907-25GEA 168 EUR
MOLE46156907-25G
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540.23 g/mol
Schmelzpunkt: 242
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR