3-Aminobenzylalkohol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)anilin, (3-Aminophenyl)methanol

46232671-25G
MOLE46232671-25GEA 0 EUR
MOLE46232671-25G
3-Aminobenzylalkohol
3-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007817
CAS-Nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR