Ethyl-3-piperidincarboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
46246962-100G
MOLE46246962-100GEA 71.6 EUR
MOLE46246962-100G
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
MDL: MFCD00005991
CAS-Nummer: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3