Hydrochinonmonomethylether
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
46482675-500G
MOLE46482675-500GEA 141 EUR
MOLE46482675-500G
Hydrochinonmonomethylether
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8