N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dimethoxytrimethylamin
46666234-100G
MOLE46666234-100GEA 89.7 EUR
MOLE46666234-100G
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119,16 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
MDL: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3