4-Nitroimidazol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitro-1H-imidazol
46670097-25G
MOLE46670097-25GEA
0
EUR
MOLE46670097-25G
4-Nitroimidazol
4-Nitroimidazol
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Molecular Weight: 113,08 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005196 CAS-Nummer: 3034-38-6 EINECS: 221-224-7 |