α-Chlor-4-nitrotoluol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Nitrobenzylchlorid, α-Chlor-p-nitrotoluol, 4-Nitro-benzylchlorid
46797071-100G
MOLE46797071-100GEA 0 EUR
MOLE46797071-100G
α-Chlor-4-nitrotoluol
α-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II