Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Dibenzo-24-crown-8
46817380-1G
MOLE46817380-1GEA
0
EUR
MOLE46817380-1G
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan)
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan)
Formel:
C₂₄H₃₂O₈ Molecular Weight: 448,51 g/mol |
MDL:
MFCD00005101 CAS-Nummer: 14174-09-5 EINECS: 238-027-7 |