Penicillin G Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz, Natrium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz, 6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure Natriumsalz, Benzylpenicillin Natriumsalz
47080913-25G 47080913-5G
MOLE47080913-25GEA 116 EUR
MOLE47080913-25G MOLE47080913-5G
Penicillin G Natriumsalz
Penicillin G Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 356.38 g/mol
Schmelzpunkt: 255
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
EINECS: 200-710-2