7-Methylindol

Lieferant: Molekula
Achtung

47108731-1G
MOLE47108731-1GEA 0 EUR
MOLE47108731-1G
7-Methylindol
7-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005684
CAS-Nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR