3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
47173898-1G
MOLE47173898-1GEA
0
EUR
MOLE47173898-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD00221716 CAS-Nummer: 4198-90-7 |