D(-)-Penicillamin
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
47221894-5G
MOLE47221894-5GEA 155 EUR
MOLE47221894-5G
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149.2 g/mol
MDL: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8