(±)-3-Amino-1,2-propandiol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol

47241522-25G
MOLE47241522-25GEA 0 EUR
MOLE47241522-25G
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1752 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008140
CAS-Nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR