2,5-Dimethoxytoluol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzol
47678041-25G
MOLE47678041-25GEA 0 EUR
MOLE47678041-25G
2,5-Dimethoxytoluol
2,5-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041901
CAS-Nummer: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1